Learn More
Thermo Scientific™ S100-AT4 Festwinkelrotor
Verarbeiten Sie Kapazitäten von 6 x 3,5 ml mit zusätzlicher Unterstützung für Mikroröhrchen bei Drehzahlen von bis zu 150.000 U/min.
Marke:  Thermo Scientific™ 45586
Artikelnummer. 12171660
  • 17788.50 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verarbeiten Sie Kapazitäten von 6 x 3,5 ml mit zusätzlicher Unterstützung für Mikroröhrchen bei Drehzahlen von bis zu 150.000 U/min. Mit dem Thermo Scientific™ S100-AT4 Festwinkelrotor können Sie auch Mikroröhrchen verarbeiten.
Merkmale:
  • Festwinkelrotor (30°) aus Titan
  • Kapazität: 6 × 3,5 ml
  • Max. Drehzahl/RZB: 100.000 U/min/540.628 × g
  • K-Faktor: 15,9
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall MTX 150 Mikro-Ultrazentrifugen-Serie, Sorvall MX Stand-Mikro-Ultrazentrifugen-Serie
Empfohlen für:
Kleinvolumige Protein-, Virus- und -Isolierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S100-AT4 Festwinkelrotor
Festwinkelrotor
540.628 × g
48,4 mm
15,9
13 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX und MX Plus Mikro-Ultrazentrifugen
414.407 × g
Titan
6 x 3,5 ml
100.000 U/min
25,8 mm
51 mm
2,4 lb. (1,07 kg)
30°
288.186 × g