Learn More
Fisherbrand™ Tec Clean EC S1, 2,5L
Artikelnummer. 15252768 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2,5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
Artikelnummer. 15252768
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für den Einsatz in Ultraschall-Reinigungsbädern für Nichteisenmetalle, Aluminium, Edelstahl, Kunststoffe und Glas. Fisherbrand™ Elma™ Tec Clean S1 Reinigungskonzentrat ist ein mild saurer Reiniger.
  • Messing- und Kupferlegierungen werden aufgehellt
  • Entfernt problemlos Oxidschichten, Rost, Kalk und Grünspan
Spezifikation
Form Flüssig
pH 1,6
Material Anionische Tenside <5 %, nichtionische Tenside <5 %, Benzisothiazolinon, Zitronensäure
Konzentration Reinigung 1 bis 5 % mit Wasser und für Passivierung 20 Vol.-%
Behältertyp Dose
Inhalt und Lagerung -5°bis 25 °C
Volumen (metrisch) 2,5 l
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: alkylbenzenesulphonates, C10-13- alkylderivates, sodium salts, citric acid, monohydrate