Learn More
s-Trioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10227313
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-88-3
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00006563
InChI-Schlüssel BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
PubChem CID 8081
ChEBI CHEBI:38043
IUPAC-Name 1,3,5-Trioxan
SMILES C1OCOCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material s-Trioxane
Schmelzpunkt 61.0°C to 62.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 114.0°C to 116.0°C
Flammpunkt 45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 19,381
Merck Index 15,9906
Relative Dichte 1.17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water: 221g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ether,ketones,acetone,,chlorinatid and aromatic hydrocarbons,and,other organic solvents,slightly soluble in pentane and petr.ether
Sublimationspunkt 0115.0°C
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle oder kristalline Flocken