Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts S-Test
Microgen Bioproducts S-Test – Basierend auf der ursprünglichen Methode von Itano 1953. Als Screening-Reagenz zum Nachweis von Hb-S bestimmt.
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts M96-50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für das In-vitro-Screening menschlicher Blutproben zur Erkennung von Hämoglobin S, das mit Sichelzellanlage assoziiert ist.
Spezifikation
ISO 13485 ISO 9001 | |
Ja | |
Phosphatpuffer-Lösung und Pulverreagenz mit Saponin und Natriumdithionit | |
Plasma | |
Screening-Test | |
Positiv- und Negativkontrollen, Pipetten, durchsichtige Kunststoff- oder Glass-Teströhrchen (75 x 12 mm), Zeitschaltuhr, Zentrifuge (für das Zentrifugieren von Teströhrchen bei 1.200 x g, nur Spin-Technik), Latexhandschuhe, Schutzbrille und andere geeignete Schutzkleidung, Behälter für biogefährliche Abfälle) | |
Polyethylen-Tropfflaschen | |
Tier | |
5 Flaschen (20 ml) und 5 Fläschchen (2,2 g) | |
Hämoglobin S | |
Eukaryoten |
2 °C bis 8 °C | |
Ohne Verzicht | |
5 Flaschen (20 ml) und 5 Fläschchen (2,2 g) | |
Bei niedrigen Hb-S-Konzentrationen (10 bis 20 %) kann das Trübungsergebnis uneindeutig sein und eine Bestätigung durch Zentrifugationstechnik erfordern. Unter 10 % Hb-S besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse jeglicher Löslichkeitstests uneindeutig oder negativ ausfallen. Bei begleitender Thalassämie reicht dieses Empfindlichkeitsniveau jedoch für die Diagnose von Fällen mit Sichelzellanlage bei geringem Anteil von Hämoglobin-S aus. | |
In-vitro-Screening von Humanblutproben zur Erkennung von Hämoglobin S, das mit Sichelzellanlage assoziiert ist | |
50 Tests | |
3 pro Test | |
/Karton | |
M96A 5 x 20 ml – Phosphatpuffer-Lösung, M96B 5 x 2,2 g – Trockenpulver | |
Mit dem S-Test können zuverlässige Ergebnisse ab ca. 10 % Hb-S erzielt werden. | |
3 - 5 Minuten |