Learn More
S,S-Dimethyl-N-(p-toluolsulfonyl)sulfoximin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulfonyl)sulfoximine, is used as methylene-transfer agent. The anion adds to carbonyl compounds to give epoxides which can react with a further mole of reagent with ring expansion to give 2,2-disubstituted oxetanes. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
S,S-Dimethyl-N-(p-Toluolsulfonyl)sulfoximin, wird als Methylentransfermittel verwendet. Das Anion fügt sich an Carbonylverbindungen an und ergibt Epoxide, die mit einem weiteren Mol Reagenz mit Ringexpansion reagieren können, um 2,2-disubstituierte Oxetane zu ergeben. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in EtOH, THF, DMSO.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
S,S-Dimethyl-N-(p-Toluolsulfonyl)sulfoximin, wird als Methylentransfermittel verwendet. Das Anion fügt sich an Carbonylverbindungen an und ergibt Epoxide, die mit einem weiteren Mol Reagenz mit Ringexpansion reagieren können, um 2,2-disubstituierte Oxetane zu ergeben. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in EtOH, THF, DMSO.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulfonyl)sulfoximine |
Schmelzpunkt | 167°C to 169°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2119329 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in EtOH,THF,DMSO. |
Formelmasse | 247.34 |
Reinheit (%) | 98% |