Learn More
(S, S)-[2-(4-isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468536
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15468536
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63816.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 163169-29-7
Summenformel C28H28FeNOP
Molekulargewicht (g/mol) 481.36
MDL-Nummer MFCD15144869
InChI-Schlüssel FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N
IUPAC-Name (S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
SMILES [Fe].c1cccc1.CC(C)[C@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Farbe Orange
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 481.35
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest