Learn More
(S)-(+)-Prolinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342267
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Chloroform.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23356-96-9
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.149
MDL-Nummer MFCD00005255
InChI-Schlüssel HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-prolinol, l-+-prolinol, s-pyrrolidin-2-ylmethanol, s-+-2-pyrrolidinemethanol, s-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol, l +-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-+-2-hydroxymethyl pyrrolidine, s-+-prolinol
PubChem CID 640091
IUPAC-Name [(2S)-pyrrolidin-2 -yl]methanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Prolinol
Brechungsindex 1.4853
Dichte 1.025
Siedepunkt 74°C to 76°C (2mmHg)
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Menge 25 g
Flammpunkt 86°C (186°F)
Optische Drehung +31° (c=1 in Toluene)
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Beilstein 79843
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water. Soluble in chloroform.
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 98%