Learn More
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-Ferrocenylethylamin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11375495
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31886-57-4
Summenformel C14H19FeN
Molekulargewicht (g/mol) 257.16
MDL-Nummer MFCD00066272
IUPAC-Name (S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@H](N(C)C)c1cccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Dichte 1.222
Siedepunkt 120°C to 121°C (0.7 mmHg)
Flammpunkt 95°C (203°F)
Brechungsindex 1.589
Menge 250 mg
Optische Drehung −13° (c=1 in Ethanol, 5H)
Formelmasse 257.16
Reinheit (%) 98%