Learn More
(S)-(+)-N-Methyl-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]Ethylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15497525
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15497525
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25816.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-N-Methyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
CAS 406681-25-2
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Summenformel C25H26FeNP
MDL-Nummer MFCD09953458
Menge 1 g
Synonym n-methyl-s-1-ferrocenyl-r-2-diphenylphosphino ethylamine
InChI-Schlüssel NHBYRJAGLFUKCO-OLQNTQOENA-N
Optische Drehung +315° (c=0.75 in Ethanol)
SMILES [Fe].c1cccc1.CN[C@@H](C)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Cyclopentan; (1R)-1-Cyclopentyl-2-diphenylphosphanyl-N-methylethanamin; Eisen
Molekulargewicht (g/mol) 427.31
PubChem CID 90472614
Formelmasse 427.31