Learn More
(S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396414
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101469-92-5
Summenformel C9H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 178.24
MDL-Nummer MFCD01317839
InChI-Schlüssel APCBTRDHCDOPNY-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, s-tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, s-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, s-+-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-pyrrolidinol, s-1-boc-3-pyrrolidinol, s-bochp, n-tert-butoxycarbonyl-s-+-3-pyrrolidinol, s-+-n-boc-3-pyrrolidinol
PubChem CID 854055
IUPAC-Name Tert-Butyl (3S)-3-Hydroxypyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 60.0°C to 64.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 273.3°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifische Drehung +21° to +26° (20°C, 589nm) (C=1, in Methanol)
Formelmasse 178.24
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.