Learn More
(S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4297114 |
Formelmasse | 277.32 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |