Learn More
Vötschtechnik™ Dokumentationssoftware SIMPATI inkl. Verbindungskabel (Einzelplatzlizenz)
Optimieren Sie mit diesem Softwarepaket für die Prüfsystemintegration Ihre Umweltprüfsysteme für Forschung, Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung. Die Simpati™ Steuerungssoftware bietet eine einfache und zeitsparende Bedienung für die Auswertung und Dokumentation von Testzyklen und Produktionsabläufen.
Marke: Vötschtechnik™ 64241243
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steuerung von Test- und Prozesszyklen
- Komfortable Auswertung durch klare Grafiken und Berechnungsoptionen
- Verwaltung verschiedener Anwender
- Vernetzung von bis zu 99 Testsystemen mit einem PC
- Produktionszyklen und Tests werden vom Programm verwaltet
- Einfache Erstellung von Testprogrammen mit dem Grafik-, Symbol- oder Schockprüf-Editor
- Laden von Programmen, Produktionsdaten über Barcode
Optionen
- Laden von Programmen, Produktionsdaten (Produkt, Anwender, System) über Barcode
- Überwachung von Testsystemen im Internet Explorer 7.0 über die ASP.NET-Anwendung für Internet Information Server (IIS 6.0) in Windows Server 2003/2008
- Das externe Modul ermöglicht die elektronische Unterschrift auf der elektronischen papierlosen Testdokumentation
- Anwenderfreundliche EBO-Schnittstelle
- Akustisches Fehlersignal für Teil 11-Konformität (S!MPATi*-Pharma)
Spezifikation
Die Auswertung und Dokumentation von Testzyklen und Produktionsabläufen sowie die Integration spezieller Messdaten garantieren einen höheren Qualitätsstandard. | |
Vötsch Produktlinien für Umweltsimulation und Wärmetechnik |
VOT015 COMMUNICATION SIMPATI SOFTWARE
DateigrößeVersion: 434.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vötschtechnik™ Dokumentationssoftware SIMPATI inkl. Verbindungskabel (Einzelplatzlizenz) > Simpati Software
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur