Learn More
(S)-(+)-Mandelsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.84 € - 58.59 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 17199-29-0 |
---|---|
Summenformel | C8H8O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 152.149 |
MDL-Nummer | MFCD00004495 |
InChI-Schlüssel | IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N |
Synonym | s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acidMehr anzeigen |
PubChem CID | 439616 |
ChEBI | CHEBI:32800 |
IUPAC-Name | (2S)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10386810
|
Thermo Scientific Acros
125300250 |
25 g | Kunststoffflasche |
28.84 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10396810
|
Thermo Scientific Acros
125301000 |
100g | Kunststoffflasche |
58.59 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
17199-29-0 | |
152.149 | |
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N | |
439616 | |
(2S)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure |
C8H8O3 | |
MFCD00004495 | |
s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acidMehr anzeigen | |
CHEBI:32800 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O |
Spezifikation
(S)-(+)-Mandelic acid | |
17199-29-0 | |
99.0 | |
Beige-Braun bis Weiß | |
C8H8O3 | |
MFCD00004495 | |
s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid | |
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O | |
152.149 | |
CHEBI:32800 | |
≥99.0% (Acid) | |
Kristallpulver |
99+% | |
130°bis 135 °C | |
100.0 | |
99+% | |
C6H5CH(OH)CO2H | |
10, 192 | |
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N | |
(2S)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure | |
439616 | |
152.15 | |
Echt |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
LICHTEMPFINDLICH
missing translation for 'einecsNumber' : 241-240-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Lead(II) acetate trihydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.