Learn More
(S)-(-)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinmethanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10083530
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112068-01-6
Summenformel C17H19NO
Molekulargewicht (g/mol) 253.34
MDL-Nummer MFCD00075506
InChI-Schlüssel OGCGXUGBDJGFFY-INIZCTEOSA-N
Synonym s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s-diphenyl pyrrolidin-2-yl methanol, s---2-diphenylhydroxymethyl pyrrolidine, alpha,alpha-diphenyl-l-prolinol, diphenyl-l-pyrrolidin-2-yl-methanol, diphenyl-2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s---diphenylpyrrolidinemethanol, s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidine methanol, diphenyl 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol
PubChem CID 2724899
IUPAC-Name Diphenyl-[(2S)-pyrrolidin-2-yl]methanol
SMILES C1CC(NC1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-α, α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Fieser 16,254
Spezifischer Drehzustand −59° (25°C c=3,methanol)
Spezifische Drehung -59
Formelmasse 253.34
Reinheit (%) 99+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-a,a-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.