Learn More
S-Curve™ PETG-Handschuhspender mit drei Fächern Artikelnummer.: 16400915
S-Curve™ PETG-Handschuhspender mit drei Fächern
Artikelnummer. 16400915
PETG
Encompass
Click to view available options
PETG
Artikelnummer. 16400915
Marke: S-Curve™ 19999454
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Speziell entwickelt für sterile oder verpackte Handschuhe mit drei einzelnen Fächern, die Handschuhe auf First-in-first-out-Basis abgeben.
  • Speziell entwickelt für sterile oder paarweise verpackte Handschuhe
  • Die Handschuhe werden auf First-in-first-out-Basis abgegeben
  • Ein schräger Deckel mit einem Scharnier über die volle Länge, für einen konstanten HEPA-Luftstrom
  • Wandmontage mit Schwerlast-Wandhalterung möglich (im Lieferumfang enthalten)
  • Beflammte Kanten für eine glatte Oberfläche
Spezifikation
Produkttyp Handschuhspender
Farbe Schwarz
Abmessungen (T x B x H) innen 12 x 21 x 16 Zoll
Aufnahmevermögen Paarweise steril verpackte Handschuhe
Material PETG
Mounting Löcher in Schlüssellochform
No. of Compartments 3
Product Style Beladung von oben
Enthält Schwerlast-Wandhalterung
Dicke (angloamerikanisch) 0,25 in.
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
S-Curve™ PETG-Handschuhspender mit drei Fächern