Learn More
S-Benzyl-L-Cystein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | S-Benzyl-L-cysteine |
Schmelzpunkt | ∽214°C (decomposition) |
Summenformel | C10H13NO2S |
Beilstein | 1879358 |
Synonym | s-benzyl-l-cysteine, benzylcysteine, h-cys bzl-oh, s-benzylcysteine, poly-s-benzylcysteine, r-2-amino-3-benzylthio propanoic acid, cysteine, s-phenylmethyl, chembl63130, unii-9vre13m548, 3-benzylthioalanine |
InChI-Schlüssel | GHBAYRBVXCRIHT-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CSCC(C(=O)O)N |
IUPAC-Name | (2R)-2-amino-3-benzylsulfanylpropansäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 211.28 |
PubChem CID | 193613 |