missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-AMPA, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 30002210
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selective AMPA agonist; active isomer of (RS)-AMPA (Cat. No. 0169)

Active enantiomer of AMPA (EC50 = 3.5 μM).

NPEC-caged-(S)-AMPA, Inactive Enantiomer and Racemate also available.

Chemische Identifikatoren

CAS 83643-88-3
Summenformel C7H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 186.167
InChI-Schlüssel UUDAMDVQRQNNHZ-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-ampa, s-alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, ampa, l, unii-9280sc28gd, s-2-amino-3-3-hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl-propionic acid, amq, glutamate-ampa, 1ftm, tocris-0169, tocris-0254
PubChem CID 158397
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(5-methyl-3-oxo-1,2-oxazol-4-yl)propansäure
SMILES CC1=C(C(=O)NO1)CC(C(=O)O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S)-AMPA
Menge 10 mg
Formelmasse 186.17
Reinheit (%) >99%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'