Learn More
(S)-(-)-9,10-Difluor-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido-[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455255
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100986-89-8
Summenformel C13H9F2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 281.215
MDL-Nummer MFCD04039905
InChI-Schlüssel NVKWWNNJFKZNJO-YFKPBYRVSA-N
Synonym levofloxacin q-acid, levofloxacin carboxylic acid, s-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-3,7-dihydro-2h-1,4 oxazino 2,3,4-ij quinoline-6-carboxylic acid, unii-08gt8fy84e, levofloxacin related compound b, levofloxacin acid, 3s-9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7h-pyrido 1,2,3-de-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, levofloxacin q-acid,-, s-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7h-pyrido 1,2,3-de-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, levofloxacin related compound b usp
PubChem CID 688333
SMILES CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic ac
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Optische Drehung −64° (c=1 in DMSO)
Formelmasse 281.22
Reinheit (%) ≥97%