Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Anzahl Stopfen:
S70/71
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Frei drehendes 360°-PTFE-Gehäuse, beständig gegen aggressive Medien
- Abluftfiltersystem gegen schädliche Dämpfe
- Fittings und Rohrverbinder in verschiedenen Größen
- Flexibles System
- Zeitersparnis beim Wechseln der Abfallbehälter bei fixierten Röhrchen
- Laborsicherheit, technische Schutzeinrichtungen, optimaler Schutz beim Sammeln von Flüssigabfall
- Kosteneffizienz
- Großes Zubehörsortiment, optional: Trichterverwendung, Füllstandskontrolle, die ein Überlaufen der Behälter verhindert
- Großes Portfolio an Gewindegrößen, geeignet für Abfallbehälter von verschiedenen Herstellern
- Sichere Entsorgung von HPLC-Abfällen
- Hohe Arbeitsleistung
- Persönliche Schutzausrüstung, Hautkontakt mit organischen Lösungsmitteln vermeiden, Arbeitssicherheit, Ergonomie
- Versiegelte Flaschen und Behälter
- Ein angenehmes Arbeitsklima schaffen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Abfallentsorgungsbehälter |
| Material | PTFE |
| Anzahl Kanäle | 2 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5 bis 11,5 mm ID |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-Entsorgungssysteme |
| Typ | Safety Waste Cap |
| Farbe | Black |
| Anzahl Stopfen | S70/71 |