Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Anzahl Stopfen:
S50
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Descrizione
- Frei drehendes 360°-PTFE-Gehäuse, beständig gegen aggressive Medien
- Abluftfiltersystem gegen schädliche Dämpfe
- Fittings und Rohrverbinder in verschiedenen Größen
- Flexibles System
- Zeitersparnis beim Wechseln der Abfallbehälter bei fixierten Röhrchen
- Laborsicherheit, technische Schutzeinrichtungen, optimaler Schutz beim Sammeln von Flüssigabfall
- Kosteneffizienz
- Großes Zubehörsortiment, optional: Trichterverwendung, Füllstandskontrolle, die ein Überlaufen der Behälter verhindert
- Großes Portfolio an Gewindegrößen, geeignet für Abfallbehälter von verschiedenen Herstellern
- Sichere Entsorgung von HPLC-Abfällen
- Hohe Arbeitsleistung
- Persönliche Schutzausrüstung, Hautkontakt mit organischen Lösungsmitteln vermeiden, Arbeitssicherheit, Ergonomie
- Versiegelte Flaschen und Behälter
- Ein angenehmes Arbeitsklima schaffen
Specifica
Specifica
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Abfallentsorgungsbehälter |
| Material | PTFE |
| Anzahl Kanäle | 2 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5 bis 11,5 mm ID |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-Entsorgungssysteme |
| Typ | Safety Waste Cap |
| Farbe | Blue |
| Anzahl Stopfen | S50 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto