Learn More
(S)-(+)-3-Fluorpyrrolidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487695
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136725-53-6
Summenformel C4H9ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 125.571
MDL-Nummer MFCD04038718
InChI-Schlüssel LENYOXXELREKGZ-WCCKRBBISA-N
Synonym s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-3-fluoro-pyrrolidine hcl, s ;-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine, chloride, s-3-fluoropyrrolidine hcl
PubChem CID 16217739
IUPAC-Name (3S)-3-Fluoropyrrolidin;Hydrochlorid
SMILES C1CNCC1F.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Schmelzpunkt 183°C to 186°C
Menge 250 mg
Formelmasse 125.57
Reinheit (%) 97%