Learn More
(S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339787
Click to view available options
Menge:
100 mg
0.5 g
2 g
10 g
Chiraler Katalysatorligand
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100165-88-6
Summenformel C48H40P2
Molekulargewicht (g/mol) 678.796
MDL-Nummer MFCD00269856
InChI-Schlüssel IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
PubChem CID 4189906
IUPAC-Name [1-[2-bis(4-methylphenyl)phosphanylnaphthalen-1-yl]naphthalen-2-yl]-bis(4-methylphenyl)phosphan
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Schmelzpunkt 255°C to 257°C
Menge 0.5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 678.79
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver