Learn More
(S)-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)Ferrocenyl]Ethylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
(S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)Ferrocenyl]Ethylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (S)-1-[(R)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine |
| Schmelzpunkt | 131°C to 135°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 413.27 |
| Reinheit (%) | ≥97% |