Learn More
(S)-1-Ferrocenylethanol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11315505
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11315505
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19683.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33136-66-2
Summenformel C12H14FeO
Molekulargewicht (g/mol) 230.09
MDL-Nummer MFCD01074672
IUPAC-Name (S)-1-Ferrocenylethanol
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@H](O)c1cccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-Ferrocenylethanol
Schmelzpunkt 77°C to 79°C
Menge 250 mg
Formelmasse 230.09
Reinheit (%) 99%