Learn More
(S)-(-)-1-(1-naphthyl)ethylamin, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11344196
(S)-(-)-1-(1-naphthyl)ethylamin, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11344196
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11344196
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19301.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10420-89-0
Summenformel C12H14N
Molekulargewicht (g/mol) 172.25
MDL-Nummer MFCD00064179
InChI-Schlüssel RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Synonym s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
SMILES C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Siedepunkt 152°C to 153°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Amine-like
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2208024
Optische Drehung −55° (c=2 in Ethanol)
IUPAC-Name (1S)-1-(naphthalen-1-yl)ethan-1-aminium
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) ≥99%
Name des Produkts
(S)-(-)-1-(1-naphthyl)ethylamin, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific™ >