Learn More
(S)-(-)-1-(1-naphthyl)ethylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine is used in the asymmetric synthesis of α-cyanocarboxylates. Also used in the synthesis of chiral imadazolin-2-ylidene ligands used in organometallic catalysis. Chiral/Asymmetric synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin wird bei der asymmetrischen Synthese von α-Cyanocarboxylaten verwendet. Wird auch bei der Synthese von chiralen Imadazolin-2-ylidenliganden eingesetzt, die bei der metallorganischen Katalyse verwendet werden. Chirale/asymmetrische Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln und Chlorformiaten fernhalten.
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin wird bei der asymmetrischen Synthese von α-Cyanocarboxylaten verwendet. Wird auch bei der Synthese von chiralen Imadazolin-2-ylidenliganden eingesetzt, die bei der metallorganischen Katalyse verwendet werden. Chirale/asymmetrische Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln und Chlorformiaten fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine |
Dichte | 1.06 |
Siedepunkt | 152°C to 153°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.623 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 2208024 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |