Learn More
IKA™ RV8 V-C Rotationsverdampfer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7159130 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Enthält:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15867631
Marke: IKA™ 0010003485
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein einfacher, manueller Rotationsverdampfer für den Einsatz in der chemischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie.
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen:
    • Chemikalien
    • Pharmazeutik
    • Biotechnologie
    • Forschung und Entwicklung
    • Fertigung
    • Qualitätssicherung
  • Dank der speziell entwickelten Glasführungen nutzt der vertikal beschichtete Kondensator die 1500 cm² Kühlfläche äußerst effizient.
  • Digitale Anzeigen für Drehzahl und Heizbadtemperatur ermöglichen eine optimale Steuerung aller Destillationsvorgänge.
  • Integrierte Sicherheits-Anhebefunktion für Stromausfälle.
  • Wasser-/Ölheizbad mit Tragegriffen
  • Verriegelungsknopf zur Festlegung der Heizbadtemperatur
  • Gut lesbares, schwarz-weißes Display mit Glasabdeckung
  • Verriegelungsmechanismus: Die rote Anzeige zeigt die entriegelte Position der Gasphase an
  • Manuelles Anheben zur präzisen Positionierung der Glasgeräte
  • Einstellbarer Eintauchwinkel
  • Einhändiges manuelles Hubverfahren, geeignet für Rechts- und Linkshänder
  • Niedrige Gerätespannung (24 V) sorgt für Anwendersicherheit
  • Kolben-Klemmmechanismus mit integrierter Abdrückfunktion zum einfachen Austausch von Verdampferkolben
  • Geringer Platzbedarf
  • Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an IKA RV 10 Glaswaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gewicht (metrisch) 15.5 kg
Spannung 100/240 V, Gleichspannung: 24 V
Kapazität (metrisch) 3 L
Geschwindigkeit 5 bis 300 min-1
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur bis 180 °C
Kühlfläche 1500 cm2
Enthält EU-Stecker
Motortyp DC
Abmessungen (L x B x H) 510 x 490 x 345 mm
Frequenz 50/60 Hz