Learn More
IKA™ RV 8 FLEX Rotationsverdampfer
RV 8 Rotationsverdampfer ist das manuelle Grundmodell der IKA™ Rotationsverdampfer.
Marke: IKA™ 0010003488
Weitere Details : Netto-Gewicht : 22.36600kg
Beschreibung
- 4 l-Heizbad
- Integrierte Sicherheits-Anhebefunktion für Stromausfälle.
- Das Paket umfasst eine Woulff-Flasche
- Wasser-/Ölheizbad mit Tragegriffen
- Verriegelungsknopf zur Festlegung der Heizbadtemperatur
- Gut lesbares, schwarz-weißes Display mit Glasabdeckung
- Verriegelungsmechanismus: Die rote Anzeige zeigt die entriegelte Position der Gasphase an
- Manuelles Anheben zur präzisen Positionierung der Glasgeräte
- Einstellbarer Eintauchwinkel
- Einhändiges manuelles Hubverfahren, geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Drehzahlbereich: 5 bis 300 min
- Niedrige Gerätespannung (24 V) sorgt für Anwendersicherheit
- Kolben-Klemmmechanismus mit integrierter Abdrückfunktion zum einfachen Austausch von Verdampferkolben
- Hocheffizienter Kondensator mit 1500 cm2 Kühlfläche – geringer Platzbedarf
- Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an IKA RV 10 Glaswaren
Spezifikation
22,366 kg | |
5 bis 300 U/min | |
1500 cmsup2/sup | |
440 x 530 x 330 mm | |
±1K | |
Ja |
100/240 V | |
Raumtemperatur bis 180 °C | |
1400 w | |
IP20 | |
50/60 Hz |