Learn More
IKA™ RV 3 Rotationsverdampfer mit Trockeneiskondensator
Der RV 3-Rotationsverdampfer mit Trockeneiskondensator ist das manuelle Grundmodell in der Familie der IKA™ Rotationsverdampfer.Digitale Anzeigen für Drehzahl und Heizbadtemperatur stellen eine optimale Steuerung aller Destillationsvorgänge sicher.
3415.00 € - 3605.00 €
Spezifikation
Gewicht (metrisch) | 28.3 kg |
---|---|
Spannung | 100/240 V |
Kapazität (metrisch) | 1 L |
Geschwindigkeit | 20 to 300 rpm |
Temperaturbereich (metrisch) | Ambient to 99°C |
Produktcode | Marke | Kondensatortyp | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kondensatortyp | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17287489
|
IKA™
0010006363 |
Trockeneis, vertikal | EU-Stecker |
3415.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17277489
|
IKA™
0010006362 |
Trockeneis, vertikal, beschichtet | EU-Stecker |
3605.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Neues 4 l-Heizbad mit Tragegriffen
- Integrierte Sicherheits-Anhebefunktion für Stromausfälle.
- Verriegelungsknopf zur Festlegung der Heizbadtemperatur
- Verriegelungsmechanismus: Die Anzeige zeigt die entriegelte Position des Dampfrohrs an
- Kolben-Klemmmechanismus mit integrierter Abdrückfunktion zum einfachen Austausch von Verdampferkolben
- Manuelles Anheben zur präzisen Positionierung der Glasgeräte
- Einstellbarer Eintauchwinkel
- Beidhändiges Design für das manuelle Anheben mit einer Hand
- Drehzahl von 20 bis 300 U/min
- Niedrige Gerätespannung (24 V) für Anwendersicherheit
- Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an IKA RV 10 Glaswaren
Spezifikation
28.3 kg | |
1 L | |
Ambient to 99°C | |
Drive unit, HB eco heating bath, and RV 10.4 Dry Ice Condenser | |
330 x 440 x 530 mm | |
2+1 Year | |
RV 3 |
100/240 V | |
20 to 300 rpm | |
1500 cm2 | |
DC | |
CE | |
50/60 Hz |