Learn More
Rutheniumpulver, -22 mesh, Premion™, 99.98 % (Metallbasis ohne Ca), Ca 100 ppm max., Thermo Scientific Chemicals
124.62 € - 2632.10 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-18-8 |
---|---|
Summenformel | Ru |
Molekulargewicht (g/mol) | 101.07 |
MDL-Nummer | MFCD00011207 MFCD03458417 |
InChI-Schlüssel | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
PubChem CID | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
IUPAC-Name | Ruthenium |
SMILES | [Ru] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11300899
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010667.03 |
1 g |
124.62 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11310899
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010667.06 |
5 g |
597.98 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11390889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010667.14 |
25 g |
2632.10 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-18-8 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
23950 | |
Ruthenium |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Spezifikation
Ruthenium powder | |
Pulver | |
Ru | |
UN3089 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
Ruthenium | |
23950 | |
99.98% | |
Odorless |
7440-18-8 | |
(Metallbasis ohne Ca), Ca 100 ppm max. | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 | |
Premion™ |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
GHS P Statement
P210-P280-P240-P241-P370+P378a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Ground/bond container and receiving equipment.
Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Nur für Forschungszwecke