Learn More
Rutheniumpulver, -22 mesh, Premion™, 99.98 % (Metallbasis ohne Ca), Ca 100 ppm max., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300899
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium powder
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Ca), Ca 100 ppm max.
UN-Nummer UN3089
Reinheit (%) 99.98%
Güte Premion™
Geruch Odorless