Learn More
Rutheniumwürfel, 6  mm (0.24 Zoll) quadratisch, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456955
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium cubes
Namenshinweis 6mm (0.24 in.) square
CAS 7440-18-8
Menge 1 Pc.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Ru
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ru]
IUPAC-Name Ruthenium
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Reinheit (%) 99.9%