Learn More
Bollé Safety Rush+ Schutzbrille mit Riemen und Schaumstoff
Click to view available options
Klar
Beschreibung
- Mit Schaumstoff und Band für die Umwandlung von Brille zu Schutzbrille
- Oberer Schutz.
- Rutschsichere, verstellbare Brücke.
- Platinum™-Beschichtung.
- Ultraflexible Bügel mit Coinjektion.
- Zweifarbige Bügel
- EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
- EN 170, Strahlenrisiken - UV-Schutz: Der Schutz filtert ultraviolette Strahlung. Diese Art von Schutz wird besonders bei Aktivitäten empfohlen, bei denen die Quelle der ultravioletten Strahlung überwiegt, wie Quecksilberdampflampen, Actinika oder Germizide. Anwendungsebenen: 2-1.2, 2C-1.2 Linsenfarbe: Klar, blau, gelb oder grün. Das Hinzufügen des Codes ‚C‘ weist auf eine gute Farberkennung durch den Halter hin.
- Mechanische Risiken F – Geringe Stoßenergie: Niedriger Energieeinfluss, widersteht einer 6 mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s
- Mechanische Risiken T – Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch Feinpartikel K (EN166-Option): Die Anti-Kratz-Beschichtung K bietet eine verbesserte kratzzertifizierte Beschichtung.
- Beständigkeit gegen Beschlagen N (EN166-Option): Die Antifog-Beschichtung N ist eine zertifizierte Antibeschlagbehandlung.
- Platinum™-Beschichtung: Die neue exklusive kratz- und beschlagbeständige Beschichtung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Waschbar (Wasser und Seife), diese auf beiden Seiten des Objektivs aufgebrachte permanente Beschichtung ist sehr kratzfest und verzögert dauerhaft das Auftreten von Beschlagen.
- Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
- CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Stoßfest, Kratzfest, UV-behandelt |
Beschreibung | Modell RUSHPFSPSI |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN166, EN170/2C-1.2, mechanische Risiken F/T, Kratzfest K, Beschlagfrei N, Optische Klasse 1, CE |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innenbereich, Schutz, Dauerverschleiß |
Rahmenfarbe | Rot/schwarz |
Enthält | Schaumstoff und Riemen |
Anzahl pro Karton | 240/Karton |
Anzahl pro Packung | 1/Beutel, 10/Packung |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Bolle Safety Rush+
-
Bolle Safety Platinum coating
-
Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
Dokumentation
Product Information
Specification Sheets
RUSHP
DateigrößeVersion: 1.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Rush+ Schutzbrille mit Riemen und Schaumstoff >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur