Learn More
Bollé Safety Rush+ Platinum™ Safety Glasses
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Rauch
Rahmenfarbe:
Rot/schwarz
Schwarz
Weiß, Blau
Beschreibung
- Oberer Schutz
- Rutschfeste Bügel
- Rutschfeste verstellbare Brücke
- Schutzbrillen mit klaren Gläsern sind in Innenräumen unerlässlich.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich. |
Objektivtyp | Platinum™ |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Rahmenfarbe | Rot/schwarz |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Polycarbonat |
UV-Schutz | Ja |
Videos
-
Bolle Safety Rush+
-
Bolle Safety Platinum coating
-
Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Product Information
Specification Sheets
RUSHP
DateigrößeVersion: 1.2 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Rush+ Platinum™ Safety Glasses >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur