Learn More
Fisherbrand™ Lineale
Artikelnummer. 12989074 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Skalentyp:
Metrisch
Metrisch und Englisch
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12989074
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geformt aus weißem Kunststoff.
  • 6 mm dick und 25 mm breit
  • 1 m lang
  • Folie schwarz bedruckt
Spezifikation
Produkttyp Längenstandard
Farbe Weiß
Länge (metrisch) 1 m
Skalentyp Metrisch
Dicke 6 mm
Breite (metrisch) 25 mm
Material Kunststoff