Learn More
Fisherbrand™ Lineale
Geformt aus weißem Kunststoff.
Marke:  Fisherbrand™ Z8704/8204
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12979074
  • 55.50 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 6 mm dick und 25 mm breit
  • 1 m lang
  • Folie schwarz bedruckt
Spezifikation
Spezifikation
Längenstandard
1 m
6 mm
Kunststoff
Weiß
Metrisch und Englisch
25 mm