Learn More
uvex Rubiflex S XG35B Chemikalienschutzhandschuhe
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
10
Packungsgröße:
1 Stück
10 Paare
Beschreibung
- Leichte NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit Stockinette und XG Grip Beschichtung
- Die Xtra Grip Technologie bietet sicheren Griff in nassen und öligen Bereichen
- Das Baumwoll-Interlock-Trägermaterial sorgt für hohen Tragekomfort
- Die mehrlagige Konstruktion bietet mechanische Abriebfestigkeit
- Beständig gegen Fett, Mineralöle und eine Vielzahl von Chemikalien
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Anwendungen | Labor |
| Coating Material | NBR |
| Farbe | Blau, Schwarz |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 7 |
| Norm EN 388 | 3121X |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| Mehr anzeigen |