Learn More
Uvex™ Rubiflex S NB80S Chemikalienschutzhandschuhe
30.82 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21641" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21641" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
9
10
11
Description
- Lange NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Futter
- NBR-Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
- Hoher Tragekomfort durch hochwertiges Baumwoll-Interlock-Futter
- Die Handschuhe sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralölen und Lösungsmitteln
- Ergonomische Passform mit verbesserter Fingerfertigkeit und besserem Fingerspitzengefühl
- Ideal für Anwendungen in der chemischen Industrie, bei Kanalbauarbeiten und bei der Stadtreinigung
Specifications
Coating Material | NBR |
Farbe | Grün |
Größe | 10 |
Norm EN 388 | 2121X. |
EN ISO 374-1 | Typ B |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | JKOPT |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Auskleidungsmaterial | Interlock-Baumwolle |
Serie | Rubiflex S NB80S Chemikalienschutzhandschuhe |
Länge (metrisch) | 80 cm |