Learn More
uvex Rubiflex S NB60S Chemical Protection Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
- NBR-beschichtete Chemikalienschutzhandschuhe mit verlängerter Stulpe
- Verstärktes Baumwoll-Interlock-Trägermaterial bietet mechanischen Schutz
- Beständig gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösungsmittel
- Ergonomisches Design ist komfortabel und äußerst flexibel
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
Spezifikation
Spezifikation
Anwendungen | Labor |
Coating Material | NBR |
Farbe | Grün |
Latex Free | Yes |
Material | Nitrile |
Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | 2121X |
EN ISO 374-1 | Typ B |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | JKOPT |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Rubiflex S NB60S Chemical Protection Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur