Learn More
Uvex™ Rubiflex S NB35SF Safety Glove
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
- Gute Wärme-/Kälteisolierung an der Handfläche
- Abrieb- und Schnittfestigkeit
- Ergonomische Passform
- Hohe Flexibilität
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
- Gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösungsmittel
- Hohe Wasserdampfabsorption durch das Baumwollfutter
- Vollbeschichtet
- Sandwich-Futter auf Handfläche, Bündchen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN: 388 (2 1 2 1 X) |
Farbe | Grün |
Material | Baumwolle, Vlies, NBR |
Größe | 8 |