Learn More
Uvex™ Rubiflex S NB27B Chemikalienschutzhandschuhe
Artikelnummer. 17230421
Click to view available options
Größe:
7
10
Die sehr leichten NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit Stockinette bieten Schutz vor einer Vielzahl chemischer und mechanischer Risiken.Die Handschuhe eignen sich dank der guten taktilen Empfindlichkeit zur Bedienung von Touch-Displays.
  • Sehr leichte, NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit Stockinette
  • Vollständig NBR-beschichtet, ca. 0,40 mm dick
  • Hoher Tragekomfort durch hochwertiges Baumwoll-Interlock-Material
  • Beständig gegen Fett, Mineralöle und eine Vielzahl von Chemikalien
  • Verbesserte Griffigkeit in feuchten oder nassen Bereichen
  • Geeignet zur Bedienung von Touchdisplays und zur Lebensmittelverarbeitung
  • Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Anwendungen Labor
Coating Material NBR
Farbe Blau
Größe 7
Norm EN 388 2111X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKNOPT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Umgang mit Chemikalien, Lebensmittelverarbeitung, Laborarbeit und Malerarbeiten
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Interlock-Baumwolle
Serie Rubiflex S NB27B
Stulpenlänge (metrisch) 27 cm