Learn More
Uvex™ Rubiflex S NB27B Chemikalienschutzhandschuhe
Click to view available options
Größe:
7
10
Beschreibung
- Sehr leichte, NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit Stockinette
- Vollständig NBR-beschichtet, ca. 0,40 mm dick
- Hoher Tragekomfort durch hochwertiges Baumwoll-Interlock-Material
- Beständig gegen Fett, Mineralöle und eine Vielzahl von Chemikalien
- Verbesserte Griffigkeit in feuchten oder nassen Bereichen
- Geeignet zur Bedienung von Touchdisplays und zur Lebensmittelverarbeitung
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Blau |
Größe | 10 |
Norm EN 388 | 2111X. |
EN ISO 374-1 | Typ A |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | JKNOPT |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobil, Umgang mit Chemikalien, Lebensmittelverarbeitung, Laborarbeit und Malerarbeiten |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Auskleidungsmaterial | Interlock-Baumwolle |