Learn More
uvex Rubiflex ESD NB35A Chemical Protection Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Antistatische Chemikalienschutzhandschuhe mit Stockinette
- Vollständig beschichtet mit spezieller leitfähiger 0,40 mm NBR-Beschichtung
- Mehr Komfort durch Trägermaterial aus Baumwoll-Interlock/Karbon
- Die ergonomische Passform ist äußerst flexibel und sorgt für einen erhöhten Tastsinn
- Entspricht der aktuellen Norm DIN EN 16350:2014
- Kontaktwiderstand unter 108 Ohm
- Verbesserte Griffigkeit in feuchten oder nassen Bereichen
- Beständig gegen Fett, Mineralöle und verschiedene Chemikalien
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Ideal für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen und ESD-Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | DIN EN 16350:2014 |
Anwendungen | Labor |
Coating Material | Nitrile |
Farbe | Schwarz |
Einwegprodukt | Reusable |
Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | NBR |
Gepudert | Powder Free |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Rubiflex ESD NB35A Chemical Protection Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur