Learn More
Rubidiumsulfat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Rubidium sulfate is used in hematology stain. It is also used as the raw materials for making kinds of Rubidium salts. It is fused on a ceramic bead and used as thermoionic detector. It is also used as a cathartic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rubidium sulfate |
Schmelzpunkt | 1050°C |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Synonym | rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (424mg/ml at 10°C). |
Formelmasse | 267 |
Reinheit (%) | 99% |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W06J054 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | 013493.22,013493.14,013493.36 |
D21K13 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 013493.22,013493.14,013493.36 |
G11N07 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 013493.22,013493.14,013493.36 |
T25D069 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 013493.22,013493.14,013493.36 |
Z11F017 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 013493.22,013493.14,013493.36 |