Learn More
Welch Ilmvac™ Vakuumschlauch aus Gummi
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
10 mm ID, 20 mm AD
8 mm Innend./18 mm Außend.
Packungsgröße:
1 Meter
Beschreibung
- Kostengünstig
- Flexibel
- Robust
- Dickwandig
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Material | Gummi |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 100 cm |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | 10 mm ID, 20 mm AD |
| Farbe | Rot |
| Produkttyp | Vakuumschlauch |