Learn More
Welch Ilmvac™ Vakuumschlauch aus Gummi
Dickwandiger roter Gummi-Vakuumschlauch. Welch ILMVAC™ Gummi-Vakuumschlauch, gut geeignet für Vakuumpumpenprozesse im Labor.
Marke: Welch Ilmvac™ 828310-3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kostengünstig
- Flexibel
- Robust
- Dickwandig
Spezifikation
10 mm | |
20 mm | |
Je 1 x | |
Rot |
Gummi | |
100 cm | |
10 mm ID, 20 mm AD | |
Vakuumschlauch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch Ilmvac™ Vakuumschlauch aus Gummi > Durchmesser (I.D./A.D.): 10 mm/20 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur