Learn More
Welch Ilmvac™ Vakuumschlauch aus Gummi
Dickwandiger roter Gummi-Vakuumschlauch. Welch ILMVAC™ Gummi-Vakuumschlauch, gut geeignet für Vakuumpumpenprozesse im Labor.
Marke:  Welch Ilmvac™ 828310-4
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10061242
  • 29.35 € / 1 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kostengünstig
  • Flexibel
  • Robust
  • Dickwandig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
18 mm
Je 1 x
Rot
Gummi
100 cm
8 mm Innend./18 mm Außend.
Vakuumschlauch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Welch Ilmvac™ Vakuumschlauch aus Gummi > Durchmesser (I.D./A.D.): 8 mm/18 mm