Learn More
Fisherbrand™ Gummistopfen
Bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit und Flexibilität und hält vielen chemischen Substanzen im normalen Laboreinsatz stand.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Sie bieten eine höhere Widerstandsfähigkeit und Flexibilität und halten vielen chemischen Substanzen im normalen Laboreinsatz stand.
- Temperaturbereich von -40 bis +70 °C
- Nicht geeignet für die Verwendung mit Petroleumölen und Kohlenwasserstofflösungsmitteln
Spezifikation
Rot | |
53 | |
45,5mm | |
59,5mm | |
Naturkautschuk |
Stopfen | |
Zur Verwendung im Labor | |
53mm | |
2/Pckg. |