Learn More
Fisherbrand™ Gummistopfen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3mm
4mm
5mm
7mm
8mm
9mm
10mm
13mm
15mm
19mm
21mm
27mm
29mm
31mm
33mm
37mm
39mm
41mm
43mm
45mm
49mm
53mm
71mm
75mm
86mm
99mm
Stopper Number:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Höhe (metrisch):
12mm
14mm
16mm
20 mm
24mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5mm
42 mm
45,5mm
49 mm
54 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
4,5mm
5,8mm
7mm
9mm
10,5mm
11,5mm
12,5mm
16mm
18mm
22,5mm
24,5mm
31mm
33mm
36mm
38,5mm
42,5mm
44,5mm
47mm
49mm
51mm
55mm
59,5mm
78mm
85mm
96mm
109mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung im Labor |
| Höhe (metrisch) | 42 mm |
| Menge | 5/Packung |
| Farbe | Rot |
| Diameter (Metric) Bottom | 43mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 49mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Stopfen |
| Stopper Number | 43 |