Learn More
Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung
Artikelnummer. 10348511
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
16mm
28mm
32mm
41mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
23mm
37mm
42mm
54mm
Höhe (metrisch):
26 mm
37 mm
41 mm
53 mm
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10348511
Marke: Kartell™ 0383400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Gummi gewährleistet einen festen Sitz. Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung ermöglichen die sichere Versiegelung einer Flasche, während gleichzeitig ein Schlauch angeschlossen werden kann.
Die Konstruktion aus Gummi gewährleistet einen festen Sitz.Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung ermöglichen die sichere Versiegelung einer Flasche, während gleichzeitig ein Schlauch angeschlossen werden kann.
  • Aus rotem Gummi
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Höhe (metrisch) 53 mm
Menge 25 Packung
Gesamtpositionen 1
Farbe Rot
Diameter (Metric) Bottom 41mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 54mm
Material Gummi
Produkttyp Konischer Stopfen